Tlačiť
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2,5-Dibromonitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D42003-100G D42003-25G
SIALD42003-100GEA 326.11 EUR
SIALD42003-100G SIALD42003-25G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Teplota tavenia: 81…85 °C
Hustota: 2,374 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007046
Číslo CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8