Tlačiť
1,4-Dibromobutanedione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39169-100G D39169-25G
SIALD39169-100GEA 465.7 EUR
SIALD39169-100G SIALD39169-25G
1,4-Dibromobutanedione, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobutanedione
Vzorec: BrH₂CC(O)C(O)CH₂Br
Teplota varu: 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 117 °C
Číslo MDL: MFCD00000205
Číslo CAS: 6305-43-7
EINECS: 228-615-1
OSN: 3261
ADR: 8,II