Tlačiť
2,5-Difenyloxazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
D210404-100G D210404-25G D210404-500G
SIALD210404-100GEA 243.88 EUR
SIALD210404-100G SIALD210404-25G SIALD210404-500G
2,5-Difenyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Difenyloxazol
Vzorec: C₁₅H₁₁NO
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 70…72 °C
Hustota: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005306
Číslo CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3