Tlačiť
Chenodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9377-100MG C9377-25G C9377-5G
SIALC9377-100MGEA 57.76 EUR
SIALC9377-100MG SIALC9377-25G SIALC9377-5G
Chenodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Chenodeoxycholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Teplota tavenia: 164,85…165.85 °C
Hustota: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064142
Číslo CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096