Tlačiť
Cottonseed oil, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C7767-1L C7767-500ML
SIALC7767-1LEA 159.25 EUR
SIALC7767-1L SIALC7767-500ML
Cottonseed oil, Sigma-Aldrich®
Cottonseed oil
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00130872
Číslo CAS: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7