Tlačiť
Benzofuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3-Benzofuran, Benzo[b]furan, Benzo(b)furan, 1-Benzofuran, Coumarone
M-Clarity™ quality level = MQ100
B8002-25G B8002-5G
SIALB8002-25GEA 219.51 EUR
SIALB8002-25G SIALB8002-5G
Benzofuran, Sigma-Aldrich®
Benzofuran
Vzorec: C₈H₆O
Mw: 118.14
Teplota varu: 173
Teplota tavenia: < –18 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 50
Číslo MDL: MFCD00005847
Číslo CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089