Tlačiť
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66302-100G B66302-25G
SIALB66302-100GEA 103.09 EUR
SIALB66302-100G SIALB66302-25G
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Teplota varu: 318 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79…82 °C
Číslo MDL: MFCD00005902
Číslo CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9