Tlačiť
4-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
B34729-100G B34729-25G
SIALB34729-100GEA 115.76 EUR
SIALB34729-100G SIALB34729-25G
4-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Mw: 198.22
Teplota varu: 373
Teplota tavenia: 220
Hustota: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002553
Číslo CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1