Tlačiť
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
A9754-100G A9754-25G A9754-500G
SIALA9754-100GEA 180.51 EUR
SIALA9754-100G SIALA9754-25G SIALA9754-500G
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 272 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 102…105 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004678
Číslo CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 13,00447