Tlačiť
2-Amino-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A66006-25G A66006-5G
SIALA66006-25GEA 105.5 EUR
SIALA66006-25G SIALA66006-5G
2-Amino-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylthiazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Teplota varu: 231 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Číslo MDL: MFCD00005329
Číslo CAS: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 13,00449