Tlačiť
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 80.22 EUR
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Mw: 108.14
Teplota varu: 230
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1.0688 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006449
Číslo CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6