Tlačiť
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
A50401-100G A50401-25G
SIALA50401-100GEA 885.28 EUR
SIALA50401-100G SIALA50401-25G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Teplota varu: 394 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 300 °C
Číslo MDL: MFCD00006094
Číslo CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5