Tlačiť
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, Zoxazolamine, 2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45807-25G A45807-5G
SIALA45807-25GEA 507.82 EUR
SIALA45807-25G SIALA45807-5G
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Teplota varu: 309 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 184 °C
Číslo MDL: MFCD00005770
Číslo CAS: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
Merck Index: 12,10328