Acrolein diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A24001-100G
A24001-25G
SIALA24001-100GEA
342.56
EUR
SIALA24001-100G
SIALA24001-25G
Acrolein diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Acrolein diethyl acetal
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Teplota varu: 125 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –77 °C Hustota: 0,8543 g/cm³ (15 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00009239 Číslo CAS: 3054-95-3 EINECS: 221-276-0 OSN: 2374 ADR: 3,II |