Tlačiť
p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
89650-100G 89650-500G
SIAL89650-100GEA 77.02 EUR
SIAL89650-100G SIAL89650-500G
p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluidiniumchlorid
Vzorec: C₇H₁₀ClN
Teplota tavenia: 239…242 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035497
Číslo CAS: 540-23-8
EINECS: 208-740-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,II