p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
89650-100G
89650-500G
SIAL89650-100GEA
77.02
EUR
SIAL89650-100G
SIAL89650-500G
p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluidiniumchlorid
Vzorec:
C₇H₁₀ClN Teplota tavenia: 239…242 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035497 Číslo CAS: 540-23-8 EINECS: 208-740-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |