Tlačiť
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
M-Clarity™ quality level = MQ100
852473-25G 852473-5G
SIAL852473-25GEA 91.46 EUR
SIAL852473-25G SIAL852473-5G
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
5-Bromouracil
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
Teplota varu: 384 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 165 °C
Číslo MDL: MFCD00006017
Číslo CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425