Tlačiť
Propidium Iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
81845-100MG 81845-25MG
SIAL81845-100MGEA 294.41 EUR
SIAL81845-100MG SIAL81845-25MG
Propidium Iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Mw: 668.4
Číslo MDL: MFCD00011921
Číslo CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0