Tlačiť
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
79760-1G 79760-50G 79760-5G
SIAL79760-1GEA 98.28 EUR
SIAL79760-1G SIAL79760-50G SIAL79760-5G
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Číslo MDL: MFCD00003335
Číslo CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
OSN: 2923
ADR: 8,II