Tlačiť
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylsilylcarbonitrile
73328-250ML-F 73328-50ML-F
SIAL73328-250ML-FEA 1149.62 EUR
SIAL73328-250ML-F SIAL73328-50ML-F
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Vzorec: C₄H₉NSi
Mw: 99.21
Teplota varu: 114
Teplota tavenia: 11
Hustota: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 1
Číslo MDL: MFCD00001765
Číslo CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
OSN: 3383
ADR: 6.1 I