Tlačiť
Nitroprusid sodný dihydrát ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
71778-100G 71778-25G
71778-100GEA 189.47 EUR
71778-100G 71778-25G
Nitroprusid sodný dihydrát ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Nitroprusid sodný dihydrát
Vzorec: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Mw: 297.95
Hustota: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149192
Číslo CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08722
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 3000 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 200 ppm
Hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)₆]₃⁻) Max. 100 ppm