Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
70956-250G 70956-50G 70956-5G
SIAL70956-250GEA 938.51 EUR
SIAL70956-250G SIAL70956-50G SIAL70956-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Mw: 284.18
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼6 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD03093295
Číslo CAS: 174501-64-5