Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
697265-2G 697265-500MG
SIAL697265-2GEA 248.7 EUR
SIAL697265-2G SIAL697265-500MG
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9