Tlačiť
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690082-1KG 690082-200KG 690082-25KG
SIAL690082-1KGEA 309.27 EUR
SIAL690082-1KG SIAL690082-200KG SIAL690082-25KG
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 140 °C
Číslo MDL: MFCD00009196
Číslo CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803