Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
673277-100ML 673277-1L
SIAL673277-100MLEA 117.36 EUR
SIAL673277-100ML SIAL673277-1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 79
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C (ot. pohárek)
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II