Tlačiť
3-Fenyl-1-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: MEFPIP
M-Clarity™ quality level = MQ100
648434-1G 648434-5G
SIAL648434-1GEA 103.89 EUR
SIAL648434-1G SIAL648434-5G
3-Fenyl-1-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
3-Fenyl-1-methylpiperazin
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Číslo MDL: MFCD03411603
Číslo CAS: 5271-27-2
EINECS: 431-180-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III