Tlačiť
4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
641375-25G 641375-5G
SIAL641375-25GEA 557.96 EUR
SIAL641375-25G SIAL641375-5G
4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃FO₃
Teplota varu: 260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79…80 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00191363
Číslo CAS: 319-03-9