Tlačiť
4-Bromo-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
640441-100G 640441-25G 640441-5G
SIAL640441-100GEA 574.81 EUR
SIAL640441-100G SIAL640441-25G SIAL640441-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Číslo MDL: MFCD02660622
Číslo CAS: 1575-37-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III