Tlačiť
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Oxid teluričito-didraselný
60539-10G 60539-50G
SIAL60539-10GEA 84.92 EUR
SIAL60539-10G SIAL60539-50G
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Vzorec: K₂TeO₃
Mw: 253.79
Číslo MDL: MFCD00011379
Číslo CAS: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
OSN: 3284
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07850