Tlačiť
Tri-tert-butylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
M-Clarity™ quality level = MQ100
570958-10G 570958-1G 570958-5G
SIAL570958-10GEA 407.14 EUR
SIAL570958-10G SIAL570958-1G SIAL570958-5G
Tri-tert-butylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Číslo MDL: MFCD00015006
Číslo CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
OSN: 2846
ADR: 4.2,I