Tlačiť
4-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
566365-25G 566365-5G
SIAL566365-25GEA 347.37 EUR
SIAL566365-25G SIAL566365-5G
4-Bromo-m-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 78…82 °C (0.3 mmHg)
Teplota tavenia: 55
Číslo MDL: MFCD00031538
Číslo CAS: 41963-20-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III