Tlačiť
Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
546739-100G 546739-500G
SIAL546739-100GEA 77.02 EUR
SIAL546739-100G SIAL546739-500G
Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc bromide dihydrate
Vzorec: Br₂Zn·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 18921-13-6
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8,III