Tlačiť
4,4'-Diaminodiphenyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: p-Aminophenyl ether, 4,4'-Oxydianiline, 4,4-Oxydianiline, Bis(4-aminophenyl) ether, 4-Aminophenyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
516805-100G 516805-500G
SIAL516805-100GEA 106.3 EUR
SIAL516805-100G SIAL516805-500G
4,4'-Diaminodiphenyl ether, Sigma-Aldrich®
4,4'-Diaminodiphenyl ether
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
Teplota varu: 389 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 184 °C
Teplota vzplanutia: 218 °C
Číslo MDL: MFCD00007863
Číslo CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0