Tlačiť
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: trimethyl(trifluoromethyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
488712-25ML 488712-5ML
SIAL488712-25MLEA 391.1 EUR
SIAL488712-25ML SIAL488712-5ML
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec: C₄H₉F₃Si
Teplota varu: 55,5 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00145454
Číslo CAS: 81290-20-2