Tlačiť
5-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Hexenoicacid
M-Clarity™ quality level = MQ100
464929-1G 464929-5G
SIAL464929-1GEA 61.29 EUR
SIAL464929-1G SIAL464929-5G
5-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hexenoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 107 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 0.961 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00046558
Číslo CAS: 1577-22-6
OSN: 3265
ADR: 8 III