Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
46093-50G-F 46093-5G-F
SIAL46093-50G-FEA 884.04 EUR
SIAL46093-50G-F SIAL46093-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₆H₁₁F₆N₂P
Mw: 256.13
Číslo MDL: MFCD00216703
Číslo CAS: 155371-19-0