Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
436097-1G 436097-5G
SIAL436097-1GEA 0 EUR
SIAL436097-1G SIAL436097-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 114
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00061313
Číslo CAS: 90176-80-0
OSN: 1989
ADR: 3 III