Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
432725-25ML 432725-5ML
SIAL432725-25MLEA 211.79 EUR
SIAL432725-25ML SIAL432725-5ML
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Mw: 167.21
Číslo MDL: MFCD00052393
Číslo CAS: 20781-20-8