Tlačiť
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzyltriphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
430056-250G 430056-50G
SIAL430056-250GEA 340.95 EUR
SIAL430056-250G SIAL430056-50G
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₅H₂₂BrP
Mw: 433.33
Teplota tavenia: 299…301 °C
Číslo MDL: MFCD00031707
Číslo CAS: 1449-46-3
EINECS: 215-908-4
OSN: 3464
ADR: 6.1 II