Tlačiť
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
424218-25ML 424218-5ML
SIAL424218-25MLEA 653.72 EUR
SIAL424218-25ML SIAL424218-5ML
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Aminoisoxazole
Vzorec: C₃H₄N₂O
Mw: 84.08
Číslo MDL: MFCD00038814
Číslo CAS: 1750-42-1