Tlačiť
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
416762-25G 416762-5G
SIAL416762-25GEA 457.28 EUR
SIAL416762-25G SIAL416762-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Mw: 227.87
Teplota varu: 288
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.781 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00127818
Číslo CAS: 36082-50-5
OSN: 2923
ADR: 8 III