Tlačiť
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylpropylenmočovina
41661-1L 41661-250ML
SIAL41661-1LEA 751.3 EUR
SIAL41661-1L SIAL41661-250ML
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006550
Číslo CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6