Tlačiť
1-(2-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
408166-25ML 408166-5ML
SIAL408166-25MLEA 242.34 EUR
SIAL408166-25ML SIAL408166-5ML
1-(2-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Mw: 163.22
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 85…87 °C
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006216
Číslo CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3