Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
40727-100ML 40727-1L
SIAL40727-100MLEA 88.65 EUR
SIAL40727-100ML SIAL40727-1L
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 225.5
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 93
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03275