Tlačiť
Tin(II) oxalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
402761-100G 402761-500G
SIAL402761-100GEA 55.35 EUR
SIAL402761-100G SIAL402761-500G
Tin(II) oxalate, Sigma-Aldrich®
Tin(II) oxalate
Vzorec: C₂O₄Sn
Hustota: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040678
Číslo CAS: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08865