Tlačiť
1-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzimidazole
399353-25G 399353-5G
SIAL399353-25GEA 142.8 EUR
SIAL399353-25G SIAL399353-5G
1-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.16
Teplota varu: 285
Teplota tavenia: 59…62 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00192275
Číslo CAS: 1632-83-3