Tlačiť
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
395102-1G 395102-5G
SIAL395102-1GEA 67.39 EUR
SIAL395102-1G SIAL395102-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
Teplota varu: 446 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 135 °C
Číslo MDL: MFCD00014896
Číslo CAS: 855-38-9
EINECS: 212-723-0