Tlačiť
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
394874-10X1MLEA 213.8 EUR
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
Mw: 140.26
Teplota varu: 209
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 61
Číslo MDL: MFCD00005280
Číslo CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&vid=8070ee5278cbf346cffa2fa72e144a41f13f6c02&prid=web&clid=SAPDAM