Tlačiť
Tris(dimethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
M-Clarity™ quality level = MQ100
393290-25ML 393290-5ML
SIAL393290-25MLEA 304.45 EUR
SIAL393290-25ML SIAL393290-5ML
Tris(dimethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(dimethylamino)phosphine
Vzorec: C₆H₁₈N₃P
Teplota varu: 150 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008301
Číslo CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4