Tlačiť
N-Methylmaleimide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
389412-25G 389412-5G
SIAL389412-25GEA 217.81 EUR
SIAL389412-25G SIAL389412-5G
N-Methylmaleimide, Sigma-Aldrich®
N-Methylmaleimide
Vzorec: C₅H₅NO₂
Teplota varu: 194 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 70…75 °C
Číslo MDL: MFCD00005508
Číslo CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
OSN: 2928
ADR: 6.1,II