Tlačiť
2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Methylthiazol-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
380563-25G 380563-5G
SIAL380563-25GEA 77.42 EUR
SIAL380563-25G SIAL380563-5G
2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylthiazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Mw: 114.17
Teplota varu: 222
Teplota tavenia: 96
Číslo MDL: MFCD00078317
Číslo CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5